Learn More
Fisherbrand™ Nylon-Filterstoff
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Porengröße:
5 μm
11 μm
20 μm
30 μm
41 μm
53 μm
60 μm
70 μm
100 μm
200 μm
250 μm
315 μm
400 μm
450 μm
500 μm
630 μm
700 μm
800 μm
900 μm
1000 μm
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Betriebstemperatur von -40 ° bis +115°C
- Ausgezeichnete Kompatibilität mit Alkoholen
- Beständig gegen aggressive Lösungsmittel
- Anwendungen umfassen Lösungsmittelfiltration und Partikelanalyse
Spezifikation
Spezifikation
| Porengröße | 200 μm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 300mm |
| Rahmenmaterial | Kunststoff |
| Mesh Material | Nylon |