missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Nylon-Filterstoff

Artikelnummer. 11754559 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Porengröße:
5 μm
11 μm
20 μm
30 μm
41 μm
53 μm
60 μm
70 μm
100 μm
200 μm
250 μm
315 μm
400 μm
450 μm
500 μm
630 μm
700 μm
800 μm
900 μm
1000 μm
Packungsgröße:
10 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11754559

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Zum Sieben oder zur Präzisionsfilterung biologischer und chemischer Lösungen. Fisherbrand™ Nylon-Filterstoffe, 300 x 300 mm sind in vielen verschiedenen Porengrößen lieferbar.

  • Betriebstemperatur von -40 ° bis +115°C
  • Ausgezeichnete Kompatibilität mit Alkoholen
  • Beständig gegen aggressive Lösungsmittel
  • Anwendungen umfassen Lösungsmittelfiltration und Partikelanalyse

Spezifikation

Porengröße 30 μm
Außendurchmesser (metrisch) 300mm
Rahmenmaterial Kunststoff
Mesh Material Nylon
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt