missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Nylon-Filterstoff

Zum Sieben oder zur Präzisionsfilterung biologischer und chemischer Lösungen. Fisherbrand™ Nylon-Filterstoffe, 300 x 300 mm sind in vielen verschiedenen Porengrößen lieferbar.

Marke:  Fisherbrand™ 10X450UM

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 11724539

  • 258.00 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 29-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Betriebstemperatur von -40 ° bis +115 °C
  • Ausgezeichnete Kompatibilität mit Alkoholen
  • Beständig gegen aggressive Lösungsmittel
  • Anwendungen umfassen Lösungsmittelfiltration und Partikelanalyse
Spezifikation

Spezifikation

450 μm
300mm
Kunststoff
Nylon
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote