missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Nylon-Filterstoff
Zum Sieben oder zur Präzisionsfilterung biologischer und chemischer Lösungen. Fisherbrand™ Nylon-Filterstoffe, 300 x 300 mm sind in vielen verschiedenen Porengrößen lieferbar.
Marke: Fisherbrand™ 10X630UM
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Betriebstemperatur von -40 ° bis +115 °C
- Ausgezeichnete Kompatibilität mit Alkoholen
- Beständig gegen aggressive Lösungsmittel
- Anwendungen umfassen Lösungsmittelfiltration und Partikelanalyse
Specifications
630 μm | |
300mm | |
Kunststoff | |
Nylon |