Learn More
Fisherbrand™ Einwegspritzen aus Kunststoff
Graduierte Markierungen erleichtern die Mengenbestimmung. Fisherbrand™ Einwegspritzen aus Kunststoff sind mit Luer-Lock- oder Luer-Slip-Anschlüssen versehen.
Marke: Fisherbrand™ 20 36 2406
45.23 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Graduiert
- In unterschiedlichen Kapazitäten erhältlich
- Luer-Lock- oder Luer-Slip-Anschlüsse
Spezifikation
Polypropylen | |
20 ml | |
Luer-Lock-Anschluss |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%