Learn More
Fisherbrand™ Einwegspritzen aus Kunststoff
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Packungsgröße:
100 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polypropylen |
| Volumen (metrisch) | 10 ml |
| Anschlusstyp | Luer-Lock-Anschluss |