Learn More
Buerkle™ Pulvertrichter aus Kunststoff
Artikelnummer. 10641153 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Oberer Durchmesser (metrisch):
80 mm
100 mm
150 mm
253 mm
350 mm
Durchmesser (metrisch) Stiel:
21 mm
22 mm
28 mm
50 mm
65 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10641153
Marke: Buerkle™ 96060100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Pulvertrichter für sicheres Befüllen von Behältern. 9606-0240 mit Feinsieb aus Phosphorbronze (nicht für die Verwendung mit Lebensmitteln).
  • Hergestellt aus PP/PE
  • Zum sicheren Einfüllung von Pulvern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Oberer Durchmesser (metrisch) 100 mm
Kapazität (metrisch) 6 ml
Durchmesser (metrisch) Stiel 22 mm
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Lebensmittel