Learn More
Sampling Systems™ Pulvertrichter aus Kunststoff
Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Oberer Durchmesser (metrisch):
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
350 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Hergestellt entweder aus PP oder HDPE
- Nutfrei
- Mit verschiedenen Durchmessergrößen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 200 mm |
| Durchmesser (metrisch) Stiel | 40 mm |
| Material | HDPE |
| Farbe | Weiß |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Pulver in Behälter füllen |