Learn More
Sampling Systems™ Pulvertrichter aus Kunststoff
Artikelnummer. 15809421 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Oberer Durchmesser (metrisch):
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
350 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15809421
Marke: Sampling Systems™ 8023P150
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Pulvertrichter aus Kunststoff eignen sich ideal zum Laden von Pulver in Trommel, Behälter oder Fässer.
  • Hergestellt entweder aus PP oder HDPE
  • Nutfrei
  • Mit verschiedenen Durchmessergrößen erhältlich
Spezifikation
Oberer Durchmesser (metrisch) 150 mm
Durchmesser (metrisch) Stiel 30 mm
Material Polypropylen
Farbe Weiß
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pulver in Behälter füllen