Learn More
VITLAB™ X5 Instrumententablett, MF,weiß, flache Form, 190x 150x17mm
Praktisches Labortablett für Instrumente, Werkzeuge und empfindliche Utensilien
Marke:  VITLAB™ 71598
Artikelnummer. 15282609
  • 52.70 € / 5 Stück
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Farbe: weiß, flache Form
  • Abgerundete Ecken
  • Glatte Oberfläche für einfache Reinigung
  • Stabil und selbsttragend
Spezifikation
Spezifikation
190 x 150 mm
17 mm
Melamin
150 mm
Weiß
190 mm
Gerätetablett
Flach
Name des Produkts
VITLAB™ X5 Instrumententablett, MF,weiß, flache Form, 190x 150x17mm > Länge:190mm