Learn More
Cytiva MANIFOLD LIGHT KIT IPG4
Verteiler-Lichtsatz für Ettan™ IPGphor™ 3 Isoelektrische Fokussiereinheit
Marke:  Cytiva 11-0026-88
Artikelnummer. 10299344
  • 1860.00 € / 1 Set
Verfügbar ab: 14-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet: 1 Reinigungsbürste, 2 Elektrodeneinheit, 1 Wasserwaage, 20 Probenbecher, 1 Einlegewerkzeug für Probenbecher, 60 Elektrodendochte aus Papier, 60 Pads für Papierbrücken, 1 Verteiler, 1 Pinzette, 1 60 ml-Reinigungslösung, Benutzerhandbuch
Beschreibung
Beschreibung
  • Material: Kunststoff
  • Einheitliche thermische Eigenschaften
  • Beschleunigte mikropräparative Verarbeitung
  • Kein benetztes Teil
  • Maximal 12 Streifen
  • Gelanzahl: 1 bis 12
Sehr gut geeignet für routinemäßige allgemeine Screening-Anwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Sehr gut geeignet für routinemäßige allgemeine Screening-Anwendungen
Kompletter Lichtsatz für Kunststoffverteiler
Kunststoff
Ettan IPGphor 3 isoelektrische Fokussierung
1 Reinigungsbürste, 2 Elektrodeneinheit, 1 Wasserwaage, 20 Probenbecher, 1 Einlegewerkzeug für Probenbecher, 60 Elektrodendochte aus Papier, 60 Pads für Papierbrücken, 1 Verteiler, 1 Pinzette, 1 60 ml-Reinigungslösung, Benutzerhandbuch
1 bis 12