Learn More
Microspec™ Impfösen aus Kunststoff
Erhältlich als aseptisch hergestellte oder mit Ethylenoxid sterilisierte Produkte.
Marke: Microspec™ A5G
Beschreibung
- Enthält 250 Impfösen aus Kunststoff
- Aseptisch hergestellt oder mit Ethylenoxid sterilisiert
- 200 mm Länge
Spezifikation
Ja | |
Steril | |
200 mm | |
Microseal-Beutel | |
Nicht autoklavierbar |
10 μl | |
Blau | |
Je 1 | |
Ja |