Learn More
Microspec™ Impfösen aus Kunststoff
Erhältlich als aseptisch hergestellte oder mit Ethylenoxid sterilisierte Produkte.
Marke:  Microspec™ C5G
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16664822
  • 39.60 € / 250 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Enthält 250 Impfösen aus Kunststoff
  • Aseptisch hergestellt oder mit Ethylenoxid sterilisiert
  • 200 mm Länge
Spezifikation
Spezifikation
Ja
Steril
200 mm
Microseal-Beutel
Nicht autoklavierbar
1 μl