Learn More
Microspec™ Impfösen aus Kunststoff
Erhältlich als aseptisch hergestellte oder mit Ethylenoxid sterilisierte Produkte.
Marke:  Microspec™ A5
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16664782
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Enthält 250 Impfösen aus Kunststoff
  • Aseptisch hergestellt oder mit Ethylenoxid sterilisiert
  • 200 mm Länge
Spezifikation
Spezifikation
Ja
Nicht steril
200 mm
Microseal-Beutel
10 μl
Blau
250
Nicht autoklavierbar