Learn More
DWK Life Sciences Kunststoff-Olive, mit Silikondichtung (VMQ), gebogen, aus PP, für Schraubgewinde GL14
Die Kunststoff-Olive ermöglicht den Anschluss von Schläuchen.
Marke: DWK Life Sciences 292470504
19.36 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01800kg
Beschreibung
Mit Hilfe von Kunststoff-Oliven kann über Schläuche z. B. eine Vakuumpumpe an eine Apparatur angeschlossen werden.- Gebogen
- Mit Silikondichtung (VMQ)
- Kunststoff-Olive
Spezifikation
8,6 mm | |
4 mm | |
Anschluss von Schläuchen; geeignet für GL 14-Schraubverschluss (Kat.- Nr. 29 227 05 08) |
nein | |
PP, Silikon | |
10 St./Packung |