Learn More
Microspec™ Kunststoffkulturnadeln
Click to view available options
Sterilität:
Gammabestrahlt
Unter aseptischen Bedingungen hergestellt
Menge:
1000
16000
Packungsgröße:
1000 Stück
16000 Stück
Beschreibung
- Spitz zulaufende Spitze für eine einfache Stich-Inokulation
- Nimmt kleine Kolonien auf
- Volle Länge zur Vermeidung von Kontamination
- Einwegprodukt
- Unter sterilen, aseptischen Bedingungen hergestellt
Spezifikation
Spezifikation
| Einwegprodukt | Ja |
| Länge (angloamerikanisch) | 7,9 in. |
| Länge (metrisch) | 200 mm |
| Material | Hochschlagfestes Polystyrol |
| Sterilität | Unter aseptischen Bedingungen hergestellt |
| Farbe | Blau |
| Produkttyp | Nadel |
| Menge | 16000 |
| Verpackungsart | Verpackt in Microseal Umschlägen von je 20 |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |