Learn More
Kappes Systeme™ Kunststoff-Querteiler
Artikelnummer. p-8005795
Encompass_Preferred
Click to view available options
Höhe (metrisch):
85 mm
105 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10644303
Marke: Kappes Systeme™ 6640.00.3457
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
B/T/H: Querteiler 153/105mmmm
Spezifikation
Produkttyp Kreuzteiler
Farbe Transparent
Material Kunststoff
Zur Verwendung mit (Geräte) Präzise Lagerung
Menge 1/Packung
Abmessungen (L x B) 153 x 105 mm (B x H)
Höhe (metrisch) 105 mm
Breite (metrisch) 153 mm
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.