Learn More
Epredia™ Block-Karteikästen aus Kunststoff
Artikelnummer. 12513587 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Block-Karteikästen aus Kunststoff
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12513587
Marke: Epredia™ 160000
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Einfache Archivierung von bis zu 1.500 Blöcken. Epredia™ Block-Karteikästen aus Kunststoff verfügen über leicht gleitende Schubladen und eine stabile Konstruktion.
Einfache Archivierung von bis zu 1500 Blöcken. Thermo Scientific™ Block-Karteikästen verfügen über gut gleitende Schubladen und eine starre Konstruktion.
  • Sechs Schubladen im Lieferumfang enthalten
  • Gesamtkapazität: ca. 1.500 Blöcke
  • Abmessungen: 19,7 x 6,3 x 20,5 in. (50 x 16 x 52 cm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Block-Karteikästen aus Kunststoff
Aufnahmevermögen 1500 Blöcke
Tiefe (angloamerikanisch) 19,7 in.
Tiefe (metrisch) 50 cm
Höhe (angloamerikanisch) 6,3 in.
Höhe (metrisch) 16 cm
Breite (angloamerikanisch) 20,5 in.
Breite (metrisch) 52 cm