Learn More
Gravis Plasmaflasche
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2 L
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 2 L |
Material | Glas |
Anzahl pro Packung | 1Each |
Menge | 1Each |
Nominales Fassungsvermögen | Gehäuse 2L |
Produkttyp | Plasmaflasche |