Learn More
Plas Labs™ Hypalon™ Handschuhkastenhandschuhe für anaerobe Kammer
Artikelnummer. 10326392
Click to view available options
Mit gerader Schutzumhüllung
Einteilige Handschuhe mit einer Handgröße von 8 Zoll und einer Manschette von 10 Zoll.
Für den Gebrauch mit Plas-Labs Anaerobe Kammer (11-391-106), Plas-Labs Basis-Handschuhspender (11-389) und Plas-Labs Analysewaagekammer (11-389-6)
Bestellinformation
Paarweise Lieferung
Spezifikation
Farbe Weiß
Hand Beidseitig tragbar
Material Chlorsulfoniertes Polyethylen (CSM)
Größe 8
Modell 800-GH
Durchmesser (angloamerikanisch) Stulpe 10 in.
Durchmesser (metrisch) Stulpe 25 cm