Learn More
Motic™ CCIS Plan-achromatische Phasenobjektive
Zur Verwendung mit Inversmikroskopen der Serie Motic™ AE. Das achromatische Phasenobjektiv Motic™ LWD Plan verstärkt die Vergrößerung um 40X/0.5 (WD=3.0 mm)
Marke: Motic™ 1101001703112
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Achromatisches Planphasenobjektiv
- CCIS™ Technologie: Farbkorrigiertes Infinity-System
- Vergrößerung: 40 X
- Numerische Apertur: 0.5 mm
- Arbeitsabstand: 3.0 mm
Spezifikation
Achromatisches CCIS-Planphasenobjektiv | |
3,0 mm WD | |
0,5 |
LWD-Planphase | |
Gehäuse 40X | |
Je 1 |