Learn More
Steris™ Probenbeutel mit einfachem Verschluss oben
Artikelnummer. 15681964
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
300 x 75 x 530 mm
380 x 125 x 610 mm
Packungsgröße:
250 Stück
Artikelnummer. 15681964
Marke: Steris™ T35PC
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für die Verwendung in Vorvakuum-Autoklaven mit porösem Sterilisiergut sowie für Gammasterilisatoren. Steris Corporation™ einfacher oben verschließbarer Beutel mit doppelt gefalteter Bodendichtung für besondere Sicherheit.
  • Hergestellt aus hochwertigem, maschinenglattem, gebleichtem Kraftpapier mit hoher Nassfestigkeit
  • Doppelt gefaltete Bodendichtung für zusätzliche Integrität
  • Öffnung an der breiten Seite
  • Erfüllt BS 6257
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität BS 6257
Verschlusstyp Glatt
Material Kraftpapier In Medizinischer Qualität (gebleicht)
Menge 250/Packung
Abmessungen (L x B x H) 380 x 125 x 610 mm
Länge (metrisch) 380 mm
Breite (metrisch) 125 mm
Höhe (metrisch) 610 mm