Learn More
Fisherbrand™ Einfache PTFE-Magnet-Rührstäbchen
Für gleichmäßige Rührwirkung. Cowie Technology™ Einfache Rührstäbe aus PTFE erzeugen stärkere Turbulenzen als zylindrische Formen.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00900kg
Beschreibung
- Stabiler magnetischer Rührstab für allgemeine Anwendungen
- Liefert stärkere Verwirbelung als zylindrische Rührstäbe
- Autoklavierbar
Spezifikation
4.5 mm | |
Weiß | |
Behälter & Gefäße / Heizrührer | |
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) |
PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V | |
10/Pckg. | |
Ja | |
15 mm |