Learn More
Fisherbrand™ Einfache PTFE-Magnet-Rührstäbchen
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
Durchmesser (metrisch):
4.5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
13 mm
Menge:
10/Packung
10/Pckg.
2/Pckg.
5/Pckg.
Packungsgröße:
10 Stück
5 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) |
| Farbe | Weiß |
| Beschreibung | PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Behälter & Gefäße, Heizrührer |
| Durchmesser (metrisch) | 8 mm |
| Länge (metrisch) | 25 mm |
| Menge | 5/Pckg. |