Learn More
Fisherbrand™ Einfache PTFE-Magnet-Rührstäbchen
Product Code. 16225801 Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
Durchmesser (metrisch):
4.5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
13 mm
Menge:
10/Packung
10/Pckg.
2/Pckg.
5/Pckg.
Unit Size:
10 Stück
5 Stück
Product Code. 16225801
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
View alternative products
Für gleichmäßige Rührwirkung. Cowie Technology™ Einfache Rührstäbe aus PTFE erzeugen stärkere Turbulenzen als zylindrische Formen.
  • Stabiler magnetischer Rührstab für allgemeine Anwendungen
  • Liefert stärkere Verwirbelung als zylindrische Rührstäbe
  • Autoklavierbar
Specifications
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB)
Farbe Weiß
Beschreibung PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V
Zur Verwendung mit (Geräte) Behälter & Gefäße, Heizrührer
Beschichtung PTFE
Durchmesser (metrisch) 8 mm
Länge (metrisch) 60 mm
Menge 2/Pckg.
Typ PTFE-Rührstäbe, einfach