Learn More
Fisherbrand™ Einfache PTFE-Magnet-Rührstäbchen
Artikelnummer. 16205781 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
Durchmesser (metrisch):
4.5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
13 mm
Menge:
10/Packung
10/Pckg.
2/Pckg.
5/Pckg.
Packungsgröße:
10 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 16205781
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für gleichmäßige Rührwirkung. Cowie Technology™ Einfache Rührstäbe aus PTFE erzeugen stärkere Turbulenzen als zylindrische Formen.
  • Stabiler magnetischer Rührstab für allgemeine Anwendungen
  • Liefert stärkere Verwirbelung als zylindrische Rührstäbe
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB)
Farbe Weiß
Beschreibung PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V
Zur Verwendung mit (Geräte) Behälter & Gefäße, Heizrührer
Durchmesser (metrisch) 6 mm
Länge (metrisch) 20 mm
Menge 10/Pckg.