Learn More
Corning™ Einfache Mikroskopobjektträger
Artikelnummer. 11363805 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Breite (metrisch):
38 mm
50 mm
Packungsgröße:
720 Stück
Artikelnummer. 11363805
Marke: Corning™ 294775X38
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Schlichtes, durchsichtiges Glas
Vorgereinigt, gebrauchsfertig
  • Aus Kalknatronglas gefertigt
  • Objektträgerdicke: 0.9 bis 1.10 mm
  • Nicht steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Länge (metrisch) 75 mm
Breite (metrisch) 38 mm
Anzahl pro Karton 5/Karton
Anzahl pro Packung 1
Sterilität Unsteril
Material Kalknatronglas
Dicke (metrisch) 0,9 bis 1,1 mm