Learn More
BRAND™ Trichter aus Polypropylen mit glatter Innenfläche
Eine ausgezeichnete Wahl mit hoher Temperaturbeständigkeit für allgemeine Laboranwendungen.
Marke: BRAND™ 147020
16.71 EUR gültig bis 2024-08-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21743" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.12600kg
Beschreibung
- In verschiedenen Größen erhältlich
- Erhältlich in verschiedenen Mengen
Spezifikation
75 mm | |
Polypropylen | |
Ja | |
12/Pckg. |
10 mm | |
55 mm Schaft | |
55 mm | |
Befüllungstrichter |