Learn More
BRAND™ Trichter aus Polypropylen mit glatter Innenfläche
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Oberer Durchmesser (metrisch):
50 mm
75 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Höhe (metrisch):
43 mm Schaft
55 mm Schaft
77 mm Schaft
90 mm Schaft
95 mm Schaft
Packungsgröße:
12 Stück
24 Stück
Beschreibung
- In verschiedenen Größen erhältlich
- Erhältlich in verschiedenen Mengen
Spezifikation
Spezifikation
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 50 mm |
| Durchmesser (metrisch) Stiel | 9 mm |
| Material | Polypropylen |
| Höhe (metrisch) | 43 mm Schaft |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Länge (metrisch) Stiel | 43 mm |
| Menge | 24/Pckg. |
| Produkttyp | Befüllungstrichter |