Learn More
Novex™ PKI [14 22] Myristoylated PTD
PKI [14 22] myristoyliertes PTD
Marke:  Novex™ 77409
Artikelnummer. 10151253
  • 408.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
cAMP-abhängiger Proteinkinase-(PKA-) Hemmer. Dieses Peptid ist ein hochspezifischer Inhibitor der cAMP-abhängigen Proteinkinase (PKA).
Format/Formulierung: Lyophilisiertes Trifluoracetat-Salz, >97 % Reinheit durch HPLC.
Molekulargewicht: 1.208
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Im Gefrierschrank lagern (-5 bis -30 °C).
HPLC
PKA
cAMP-abhängiger Proteinkinase-(PKA-) Inhibitor
1209
Lyophilisiert
5566, 5567, 5568
Trockeneis
Unsteril
Protein
Kinase-Inhibitor, Kinase-Inhibitor (PKA-Inhibitor)