Learn More
Kartell™ Pipettenbehälter, PE, D=162mm, H=503mm
Eine schnelle und sichere Lösung zum Spülen von Pipetten und Büretten. Der Kartell™ Pipettenbehälter für das automatische Spülset dient zum Einweichen von Pipetten und Büretten, während die Pipettenkörbe im Spülgerät gewaschen werden.
Marke: Kartell™ 0022100
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Hohe Qualität und hohe Geschwindigkeit
- Löst das Problem, Mohr-Büretten und Pipetten mit einer Länge von bis zu 600 mm schnell und sicher zu waschen
- Unverzichtbar für Labore, in denen radioaktive, ätzende und toxische Stoffe verwendet werden
- Da das Einweichen die längste Zeit in Anspruch nimmt, können zwei oder drei Körbe mit Pipetten/Büretten in den Gefäße einweichen, während ein anderer Korb im Spülbehälter gewaschen wird
Spezifikation
503 mm | |
PP (Polypropylen) | |
Waschen von Pipetten |
165 mm | |
Kartell™ – 215–217 | |
Gefäß |