Learn More
Kartell™ Halterung für serologische Pipetten mit 4 Fächern PMMA
Kartell™ Tischpipettenhalter besteht aus besonders klarem Polymethylmethacrylat (PMMA), das eine hochwertige Verarbeitung aufweist, die den Inhalt aus jedem Winkel erkennen lässt.
Marke:  Kartell™ 0111500
319.16 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12644566
  • 408.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Mit vier geneigten Ablagen und weißem Oberteil
  • Die vier separaten Fächer eignen sich ideal für das Ablegen von serologischen Kunststoff- und Glas-Pipetten verschiedener Fassungsvermögen
  • Vor UV-Licht schützen
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig
PMMA
Pipetten
300 x 100 x 420 mm
Pipetten (1 bis 50 ml)
4
290 x 85 x 89 mm-Fächer
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kartell™ Halterung für serologische Pipetten mit 4 Fächern PMMA > DimHolds: 1 bis 50 ml-Pipetten