Learn More
Eppendorf™ Pipettenhalter 2
Der Eppendorf™ Pipettenhalter 2 hält Ihre Eppendorf™ Pipette in Reichweite und spart wertvollen Platz auf dem Labortisch.
Marke: Eppendorf™ 3116000112
34.89 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Eppendorf™ Pipette Holder 2 keeps your Eppendorf™ pipette within good reach and saves precious bench space.
- Trägt eine manuelle Einkanal- oder Mehrkanal-Pipette, einschließlich Eppendorf Research™, Research™ plus, Reference™, Reference™ 2 oder Biomaster™
- Vorgesehen für die Wandmontage oder die Installation in Pipettenkarussell 2 und Ladekarussell 2
- Klebeband zur Wandbefestigung im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Klebeband zur Wandbefestigung | |
Für die Wandmontage oder die Installation in Pipettenkarussell 2 und Ladekarussell 2 | |
Eine manuelle Einkanal- oder Mehrkanal-Pipette, einschließlich Eppendorf Research™, Research™ plus, Reference™, Reference™ 2 oder Biomaster™ |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Tage
9Stunden
2Minuten
0Sekunden
22 -
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
26Stunden
2Minuten
0Sekunden
22