Learn More
VITLAB™ Pipettenfüller
Artikelnummer. 16513642
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
2 ml-Pipetten, Glas- und Kunststoffpipetten
Volumetrische oder Messpipetten (bis zu 10 ml)
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. 16513642
Marke: VITLAB™ 324594
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Vitlab™ Pipettenfilter eignen sich zur Volumenbestimmung von Flüssigkeiten. Diese Filter ziehen Flüssigkeit in die Pipette.
  • Die langsame Rotation der Aktuator-Räder saugt Flüssigkeit in die Pipette ein
  • Durch Drücken des Entlüftungsventils wird die Pipette automatisch entleert, ohne dass der Kolben zurückgeschoben wird
  • In den Farben Grün, Blau und Rot erhältlich
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) 2 ml-Pipetten, Glas- und Kunststoffpipetten