Learn More
Kartell™ Plunger Pipette
Der Kartell™ Pipettenfüller mit Kolben bietet eine hervorragende Reproduzierbarkeit mit einem einstellbaren Kolben, der voreingestellte Volumina misst.
Marke: Kartell™ 0019800
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Komfortabler Griff
- Zum Befüllen der Pipette einfach den Kolben drücken und loslassen.
- Rändelkappe passt den Kolbenhub an, um das voreingestellte Volumen zu wiederholen.
- Gummifutter hält die Pipette sicher und zuverlässig.
- Für Pipetten bis 10 ml
- Ausgestattet mit Graduierungen am Körper
- In Gelb geformt
Spezifikation
Gelb | |
Bis zu 10 ml | |
40 mm |
ABS, HDPE, PA6 | |
100 mm |