Learn More
Gilson™ PIPETMAX™
PIPETMAX™ is an automated pipetting solution for the efficient processing of high-throughput biological assays, all in a benchtop size that easily fits into any lab.
Marke: Gilson™ 32100002
Beschreibung
PIPETMAX basiert auf der PIPETMAN™ Technologie und hilft dabei, kostspielige technische Wiederholungen zu reduzieren und die Reproduzierbarkeit zu maximieren, indem Inkonsistenzen aufgrund häufig auftretender Pipettierfehler beseitigt werden. Das automatisierte System spart Zeit bei mühsamen Pipettieraufgaben, um so die Laborproduktivität zu verbessern und schnellere Ergebnisse zu ermöglichen. Mehrere vorentwickelte, validierte Protokolle stehen zum Download zur Verfügung, während benutzerdefinierte Protokolle für jeden Arbeitsablauf geschrieben werden können.
- Hardware und Software des PIPETMAX können an die spezifischen Anforderungen des Assays angepasst werden, sodass Sie Durchläufe für jedes Reagenz, Kit oder Protokoll konfigurieren und anpassen können
- 8-Kanal-Kassetten können auf 1 bis 8 Spitzen eingestellt werden
- Mit einem Volumenbereich von 1 bis 1000 μl ist PIPETMAX eine ideale Lösung für qPCR, NGS-Reaktionen und zellbasierte Assays
- Geringe Stellfläche und passt problemlos auf Labortisch oder unter einem Abzug
- Einfacher Transport an den für die Assays am besten geeigneten Ort
Spezifikation
Automatisierter Pipettierer | |
8 | |
1 to 1000 μL | |
96- und 384-Well-Mikrotiterplatten, Streifenplatten und Zellkulturformate | |
Touchscreen-Tablet oder PC-Steuerung über USB und TRILUTION™ Micro-Software | |
Polypropylen | |
100/240 V | |
6,25 A |
ISO 9001 | |
Polypropylen, Glas | |
Liquid Handling | |
Externe Sicherheitsverriegelung | |
TRILUTION™ | |
50/60 Hz, 100/240 V AC, 24 V DC, 6,25 A, 150 W | |
150 W | |
50/60 Hz |