Learn More
Gilson™ Pipetman™ Starter-Kit
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10531273 Alle ansehen Gilson Produkte
Click to view available options
:
Starter-Kit
Artikelnummer. 10531273
Marke: Gilson™ F167300
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Enthält drei Pipetten und umfangreiches nützliches Zubehör. Das Gilson™ Pipetman™ Starter-Kit ist eine preiswerte Lösung für das Pipettieren von kleinen Volumen an wässrigen Flüssigkeiten mit mittlerer Viskosität.
Kostengünstiges Kit, bestehend aus drei Pipetten und umfangreichem nützlichem Zubehör.
Inhalt:
  • Drei klassische Pipetten: P20, P200 und P1000
  • Zwei Gestelle mit Diamond™ Spitzen mit zertifizierter Qualität: D200 und D1000
  • Drei selbstklebende Einzelpipetten-Aufhänger
  • 10 COLORIS™ Identifikationsklemmen (gemischte Farben)
  • Ein Gilson Pipettier-Leitfaden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produktlinie Pipetman
Typ Starter-Kit
Enthält P20, P200 und P1000 klassische Pipetten; Spitzen; drei einzelne Pipettenbügel; 10 COLORIS™ Identifikationsklemmen; Pipettier-Leitfaden