Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ L Mehrkanalpipette
Alle ansehen Gilson Produkte
Beschreibung
PIPETMAN™ L-Pipetten mit Luftverdrängung sind mit festen oder variablen Volumina erhältlich und decken einen vollständigen Volumenbereich ab, einschließlich:
• Einkanalmodelle mit variablem Volumen für einen Volumenbereich von 0,2 μl bis 10 ml
• Mehrkanalmodelle mit variablem Volumen für einen Volumenbereich von 0,5 μl bis 1.200 μl, einschließlich vier Modelle mit V-Ring (VR) unten an den Spitzenhaltern für eine optimale Passform bei den meisten Spitzenmarken, die einen Volumenbereich von 20 μl bis 300 μl abdecken
• Einkanalige Modelle mit festem Volumen von 1 μl bis 5.000 μl
Spezifikation
Spezifikation
| Kompatible Spitzen | Die meisten großen Marken |
| Verstellbarer Spitzenabstand | Ja |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Weiß/Blau |
| Abgabegeschwindigkeit | Anleitung |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Zur Verwendung mit | Manuelle Handhabung von Flüssigkeiten |
| Grip Type | Ergonomisch |
| Material | Polypropylen |
| Modell | 8x300LVR |
| Mehr anzeigen |