Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ L Mehrkanalpipette
Alle ansehen Gilson Produkte
Click to view available options
Anzahl Kanäle:
8
12
Volumen (metrisch):
200 μl
300 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
PIPETMAN™ L-Pipetten mit Luftverdrängung sind mit festen oder variablen Volumina erhältlich und decken einen vollständigen Volumenbereich ab, einschließlich:
- Einkanalmodelle mit variablem Volumen decken einen Volumenbereich von 0,2 μl bis 10 ml ab
- Mehrkanalmodelle mit variablem Volumen, die ein Volumen von 0.5 μl bis 1200 μl abdecken, darunter vier Modelle, die mit V-Ring (VR) am Boden der Spitzenhalter ausgestattet sind, um eine ordnungsgemäße Passform mit den meisten Spitzenmarken zu gewährleisten, die ein Volumen von 20 μl bis 300 μl abdecken
- Einkanalmodelle mit festem Volumen, die einen Volumenbereich von 1 l bis 5000 μl abdecken
Spezifikation
Spezifikation
| Kompatible Spitzen | Die meisten großen Marken |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Weiß/Blau |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Zur Verwendung mit | Manuelle Handhabung von Flüssigkeiten |
| Anzahl Kanäle | 12 |
| Produktlinie | Pipetman™ L |
| Sterilität | Unsteril |
| Typ | Pipette |
| Volumen (metrisch) | 200 μl |
| Mehr anzeigen |