Learn More
Gilson™ PIPETMAN L Kit mit 4 Pipetten
Der Pipetman L ist die neueste manuelle Pipette von Gilson™ und kombiniert die leichte und reaktionsfreudige Kolbenfeder des Pipetman G mit einer neuen Körperform, die die Ergonomie der Pipette verbessert.
Marke: Gilson™ F167370
1197.69 EUR gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Das Verriegelungssystem verhindert Volumenänderungen durch den Anwender während des Pipettierens.
- Eine wirklich anwenderfreundliche Pipette für moderne Labore
- Enthält 4 Pipetten (2 l, 20 l ,200 l, 1000 l), praktisch verpackt mit 3 Gestellen mit PIPETMAN DIAMOND Spitzen (10 l, 200 l, 1000 l), 4 SINGLE Einzelpipettenhalter, 1 Gilson-Pipettierungsanleitung
- 2D-Identifizierungscode für einfache Rückverfolgbarkeit
Spezifikation
Diamantförmig | |
Pipetman™ L | |
0.2 bis 2 μl, 100 bis 1000 μl, 2 bis 20 μl, 20 bis 200 μl |
1 | |
Pipette mit manuell einstellbarem Volumen | |
3 Jahre |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92% -
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30