Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ G
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7184582 Alle ansehen Gilson Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 bis 10 μl
20 bis 200 μl
2 bis 20 μl
30 bis 300 μl
Anzahl Kanäle:
8
12
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16313186
Marke: Gilson™ F144068
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
PIPETMAN™ G bietet eine geringe Pipettierkraft und viele Stunden andauernden Komfort, und zwar dank eines neu konzipierten Kolbeneinheitssystems.
  • Mit einem neu konzipierten Kolbeneinheitssystem und hochwertigem Kolbenfett bietet PIPETMAN™ G viele Stunden bequemes Pipettieren
  • PIPETMAN™ G vertraut auf die legendäre Genauigkeit, Präzision und Zuverlässigkeit von PIPETMAN™ mit verbessertem Pipettierkomfort
  • Aus PVDF und Edelstahl
  • Bietet erstklassige Haltbarkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Konformitätserklärung
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Material Metall-Auswerfer
Modell P8x10G
Anzahl Kanäle 8
Produktlinie Pipetman™ G
Typ Manuelle Luftverdrängungspipette
Volumen (metrisch) 1 bis 10 μl
Gewährleistung 3 Jahre
Länge (angloamerikanisch) 5,98 in.
Breite (angloamerikanisch) 12,87 in.
Höhe (angloamerikanisch) 1,54 in.
Farbcode Red