Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ G
PIPETMAN™ G bietet eine geringe Pipettierkraft und viele Stunden andauernden Komfort, und zwar dank eines neu konzipierten Kolbeneinheitssystems.
Marke: Gilson™ F144070
753.35 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Mit einem neu konzipierten Kolbeneinheitssystem und hochwertigem Kolbenfett bietet PIPETMAN™ G viele Stunden bequemes Pipettieren
- PIPETMAN™ G vertraut auf die legendäre Genauigkeit, Präzision und Zuverlässigkeit von PIPETMAN™ mit verbessertem Pipettierkomfort
- Aus PVDF und Edelstahl
- Bietet erstklassige Haltbarkeit
Spezifikation
Konformitätserklärung | |
Metall-Auswerfer | |
8 | |
Manuelle Luftverdrängungspipette | |
3 Jahre | |
12,87 in. | |
White |
Nicht autoklavierbar | |
P8x20G | |
Pipetman™ G | |
2 bis 20 μl | |
5,98 in. | |
1,54 in. |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92% -
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31