Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ G
PIPETMAN™ G bietet eine geringe Pipettierkraft und viele Stunden andauernden Komfort, und zwar dank eines neu konzipierten Kolbeneinheitssystems.
Marke: Gilson™ F144069
887.30 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mit einem neu konzipierten Kolbeneinheitssystem und hochwertigem Kolbenfett bietet PIPETMAN™ G viele Stunden bequemes Pipettieren
- PIPETMAN™ G vertraut auf die legendäre Genauigkeit, Präzision und Zuverlässigkeit von PIPETMAN™ mit verbessertem Pipettierkomfort
- Aus PVDF und Edelstahl
- Bietet erstklassige Haltbarkeit
Spezifikation
Konformitätserklärung | |
Metall-Auswerfer | |
12 | |
Manuelle Luftverdrängungspipette | |
3 Jahre | |
12,87 in. | |
Red |
Nicht autoklavierbar | |
P12x10G | |
Pipetman™ G | |
1 bis 10 μl | |
6,02 in. | |
1,5 in. |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gilson™ PIPETMAN™ G > Volumen: 1 bis 10 μl; 12-Kanal-Pipette
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur