Learn More
Integra Biosciences™ PipetBoy Pro Pipettierhilfe
Artikelnummer. 11701258
Click to view available options
Farbe:
Rosa
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11701258
Marke: Integra Biosciences™ 156400
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Pipetten-Controller eignet sich für genaues und effizientes serologisches Pipettieren. Integra Biosciences™ PipetBoy™ Pro Pipettierer gewährleisten dank der integrierten LED eine optimale Ausleuchtung des Bereichs um die Pipette und damit ein genaueres Pipettieren sowie eine geringere Ermüdung der Augen.
  • Akkurate Verdrängung von Flüssigkeiten in der Pipette durch variablen Fingerdruck auf den Auslöser des Pipettierers
  • Federleicht mit nur 190 Gramm
  • In fünf Farben lieferbar
  • Geschwindigkeit kann durchgehend durch das Daumenrad eingestellt werden
  • Rotes LED zeigt an, wenn die Batterie aufgeladen werden muss
  • Ergonomisches Design, gemäß den Empfehlungen für eine handförmige Ergonomie
Spezifikation
Kompatible Spitzen Glas- und Kunststoffpipette, 1 bis 100 ml
Farbe Weiß
Abgabegeschwindigkeit 12 ml/s
Modell PIPETBOY pro
Typ Pipette
Gewicht (metrisch) 190 g