Learn More
BRAND™ Pipettenspitzen, 1 bis 10 ml
Präzisionsgeformt aus hochreinem, DiHEMDA- und oleamidfreiem, nativem Polypropylen. BrandTech™ BRAND™ Pipettenspitzen mit 1 bis 10 ml eignen sich optimal für die Arbeit mit der Mikroliterpipette Transferpette™ S 10 ml. Kompatibel mit Eppendorf™ Systemen.
Marke: BRAND™ 702608
50.89 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Umweltverträglich hergestellt aus hochreinem Polypropylen, frei von Oleamid und DiHEMDA.
- Die sauberen, hydrophoben Oberflächen gewährleisten eine geringere Probenrückhaltung sowie höhere Genauigkeit und Reproduzierbarkeit.
- Ideal für Arbeiten mit der Mikroliterpipette Transferpette™ S 10 ml.
- Kompatibel mit Eppendorf™ Systemen.
- Kompatibel mit Eppendorf™ Systemen.
Spezifikation
1 bis 10 μl | |
15.65 cm | |
Racks | |
Mikroliter Pipetten-Transferpette™ S 10 ml |
Unsteril | |
Frei von DiHEMDA und Oleamid | |
Tip Box, 18 tips | |
Polypropylen |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
0000013222 | Analysenzertifikat | 10/03/2025 | 702608 |
0000012385 | Analysenzertifikat | 18/10/2024 | 702608 |
0000011224 | Analysenzertifikat | 13/05/2024 | 702608 |
0000010602 | Analysenzertifikat | 01/12/2023 | 702608 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%