Learn More
Sartorius Ladeständer und Karussell für Pipetten
Besonders platzsparend. In einem Sartorius Ladeständer und Karussell für Pipetten werden Pipetten senkrecht aufbewahrt, um Kontaminationen zu vermeiden. Für die Aufbewahrung von mechanischen und elektronischen PICUS™ und eLINE™ Pipetten.
Marke: Sartorius 730991
693.61 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23285" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.35000kg
Beschreibung
Für die Aufbewahrung und das Laden von mechanischen und elektronischen Picus und eLINE Pipetten während des Nichtgebrauchs Um Kontaminationen durch Schmutz auf Tischen und Arbeitsflächen zu vermeiden, sollten Pipetten bei Nichtgebrauch senkrecht aufbewahrt werden.Spezifikation
4 | |
Pipettierhalter | |
Picus und eLINE™ elektronische Pipette | |
Universal-Netzteil |