Learn More
PIPES Sesquisodium Salt, MP Biomedicals™ Artikelnummer.: 11442732
PIPES Sesquisodium Salt, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11442732 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
Artikelnummer. 11442732
Marke: MP Biomedicals 0215245680
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
PIPES Sesquinatriumsalz ist ein zwitterionischer Puffer.
  • PIPES kommt häufig als Pufferlösung in der Biochemie zum Einsatz.
  • Es handelt sich um einen Ethansulfonsäure-Puffer, der von Good et al. in den 1960er Jahren entwickelt wurde.
  • PIPES hat einen pKa in der Nähe des physiologischen pH-Werts und eignet sich daher gut für Zellkulturarbeiten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100037-69-2
Summenformel C16H33N4Na3O12S4
InChI-Schlüssel FPDACHMSOMILQI-UHFFFAOYSA-K
Synonym 1, 4-Piperazindiethansulfonsäure Sesquinatriumsalz, Piperazin-1, 4-bis(2-Ethansulfonsäure) Sesquinatriumsalz
PubChem CID 3086462
Spezifikation
Chemischer Name oder Material PIPES
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 1.001
SMILES C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)O)CCS(=O)(=O)[O-].C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)[O-])CCS(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
IUPAC-Name Trinatrium;2-[4-(2-Sulfoethyl)Piperazin-1-yl]Ethanesulfonat;2-[4-(2-Sulfonatoethyl)Piperazin-1-yl]Ethanesulfonat
Molekulargewicht (g/mol) 670.665
Formelmasse 335.3
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung bei Menschen bestimmt.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
PIPES Sesquisodium Salt, MP Biomedicals™ >