Learn More
Piperidin-1-Carboximidamid-Hydroiodid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-4391456
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10055132
Marke: Thermo Scientific Maybridge KM00642DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 102392-91-6
Summenformel C6H14IN3
Molekulargewicht (g/mol) 255.103
InChI-Schlüssel MKDZAWNSOJLXKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym piperidine-1-carboximidamide hydroiodide, piperidinecarboxamidine, iodide, c6h13n3.hi
PubChem CID 2778397
IUPAC-Name Piperidin-1-carboximidamid;hydroiodid
SMILES C1CCN(CC1)C(=N)N.I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Piperidine-1-carboximidamide hydroiodide
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 1 g
Formelmasse 255.1
Reinheit (%) 97%