Learn More
Piperazin, wasserfrei, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
27.04 € - 236.18 €
Chemische Identifikatoren
CAS 110-85-0
Summenformel C4H10N2
Molekulargewicht (g/mol) 86.14
MDL-Nummer MFCD00005953
InChI-Schlüssel GLUUGHFHXGJENI-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethylenediamine, piperazin, 1,4-diazacyclohexane, hexahydropyrazine, piperazidine, antiren, 1,4-piperazine, diethyleneimine, eraverm, pipersol
PubChem CID 4837
ChEBI CHEBI:28568
IUPAC-Name Piperazin
SMILES C1CNCCN1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11447317
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15049.22
100 g
27.04 €
100 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11457317
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15049.36
500 g
56.08 €
500 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11467317
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15049.0E
2.5 kg
236.18 €
2500 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Piperazine acts as an intermediate for pharmaceuticals, polymers, dyes, corrosion inhibitors, rubber accelerators and surfactants. It is used as a raw material in the manufacture of plastics, polyamide resins, urethane and brake fluid. It is also used for carbondioxide and hydrogen sulfide gas scrubbing mediums. Furthermore, it serves as an epoxy curing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Piperazin dient als Zwischenprodukt für Arzneimittel, Polymere, Farbstoffe, Korrosionsschutzmittel, Kautschukbeschleuniger und Tenside. Es wird als Rohstoff bei der Herstellung von Kunststoffen, Polyamidharzen, Urethan und Bremsflüssigkeit eingesetzt. Es wird auch für Kohlendioxid- und Schwefelwasserstoffgaswaschmedien verwendet. Darüber hinaus dient es als Epoxidhärter.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Chloroform, Glycerin, Glykol und Alkohol. Schwer löslich in Benzol und Heptan. Unlöslich im Äther.
Hinweise
Luft- und lichtempfindlich. Hygroskopisch. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Piperazin, wasserfrei, 99 %, Thermo Scientific Chemicals