Learn More
Piperazin, 99 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
32.20 € - 558.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 110-85-0 |
---|---|
Summenformel | C4H10N2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 86.14 |
MDL-Nummer | MFCD00005953 |
InChI-Schlüssel | GLUUGHFHXGJENI-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | diethylenediamine, piperazin, 1,4-diazacyclohexane, hexahydropyrazine, piperazidine, antiren, 1,4-piperazine, diethyleneimine, eraverm, pipersol |
PubChem CID | 4837 |
ChEBI | CHEBI:28568 |
IUPAC-Name | Piperazin |
SMILES | C1CNCCN1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10785611
|
Thermo Scientific Acros
131291000 |
100 g |
32.20 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10605572
|
Thermo Scientific Acros
131295000 |
500 g |
62.90 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10115493
|
Thermo Scientific Acros
131290025 |
2.5 kg |
192.00 €
2.50 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15214634
|
Thermo Scientific Acros
131290100 |
10 kg |
558.00 €
10 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
110-85-0 | |
86.14 | |
GLUUGHFHXGJENI-UHFFFAOYSA-N | |
4837 | |
Piperazin |
C4H10N2 | |
MFCD00005953 | |
diethylenediamine, piperazin, 1,4-diazacyclohexane, hexahydropyrazine, piperazidine, antiren, 1,4-piperazine, diethyleneimine, eraverm, pipersol | |
CHEBI:28568 | |
C1CNCCN1 |
Spezifikation
Piperazine | |
110-85-0 | |
Weiß bis gelb | |
65°C | |
98.5% min. (GC) | |
C4H10N2 | |
23,4 | |
15,7576 | |
Solubility in water: 150g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in glycerol and glycols, soluble in alcohol, practically insoluble in diethyl ether | |
C1CNCCN1 | |
86.14 | |
CHEBI:28568 | |
99% | |
Kristalline Flocken |
anhydrous, 99% | |
107.0°C to 111.0°C | |
146.0°C to 148.0°C | |
Echt | |
Kunststoffflasche | |
MFCD00005953 | |
04,392 | |
diethylenediamine, piperazin, 1,4-diazacyclohexane, hexahydropyrazine, piperazidine, antiren, 1,4-piperazine, diethyleneimine, eraverm, pipersol | |
GLUUGHFHXGJENI-UHFFFAOYSA-N | |
Piperazin | |
4837 | |
86.14 | |
Extrarein |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
GHS-P-Satz
BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen.
KEIN Erbrechen herbeiführen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.
Weiter ausspülen.
Staub/Rauch/Gas/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 203-808-3
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse TK7800000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Piperazine
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H228-Entzündbarer Feststoff.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H361fd-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.